Stampa…
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC7690-1G PC7690-250MG PC7690-5G
APOSPC7690-1GEA 66.7 EUR
APOSPC7690-1G APOSPC7690-250MG APOSPC7690-5G
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
Peso molecolare: 202.1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236239
CAS Number: 243659-15-6