Stampa…
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-4-(Trifluoromethyl)phenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC7687-5G PC7687-1G PC7687-25G
APOSPC7687-5GEA 108 EUR
APOSPC7687-5G APOSPC7687-1G APOSPC7687-25G
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid 98%
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,15 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009724
CAS Number: 395-35-7
EINECS: 206-900-1