Stampa…
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)furan-2,5-dione
PC7686-25G PC7686-50G PC7686-5G PC7686-1G
APOSPC7686-25GEA 239 EUR
APOSPC7686-25G APOSPC7686-50G APOSPC7686-5G APOSPC7686-1G
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
(Trifluoromethyl)maleic anhydride
Formula: C₅HF₃O₃
Peso molecolare: 166,06 g/mol
Punto di ebollizione: 93 °C/65mmHg
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153287
CAS Number: 700-27-6
UN: 3265
ADR: 8,III