Stampa…
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide oxime
PC7685-1G PC7685-5G
APOSPC7685-1GEA 219 EUR
APOSPC7685-1G APOSPC7685-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime
Formula: C₇H₆F₃N₃O
Peso molecolare: 205.14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205809
CAS Number: 175277-44-8