Stampa…
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7676-1G PC7676-25G PC7676-5G
APOSPC7676-1GEA 24.4 EUR
APOSPC7676-1G APOSPC7676-25G APOSPC7676-5G
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formula: C₈H₆F₂N₂
Punto di fusione: 155…157 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463015
CAS Number: 705-09-9