Stampa…
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7673-1G PC7673-250MG PC7673-5G
APOSPC7673-1GEA 201 EUR
APOSPC7673-1G APOSPC7673-250MG APOSPC7673-5G
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅F₅O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12547946
CAS Number: 1202679-46-6