Stampa…
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid
PC7671-1G PC7671-25G PC7671-5G
APOSPC7671-1GEA 51 EUR
APOSPC7671-1G APOSPC7671-25G APOSPC7671-5G
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Formula: C₅H₇F₃O₃
Peso molecolare: 172,1 g/mol
Punto di ebollizione: 257 °C
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039531
CAS Number: 338-03-4
UN: 3261
ADR: 8,III