Stampa…
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7668N-1G PC7668N-5G PC7668N-100MG
APOSPC7668N-1GEA 94.5 EUR
APOSPC7668N-1G APOSPC7668N-5G APOSPC7668N-100MG
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formula: C₇H₉F₃O
Peso molecolare: 166,14 g/mol
Punto di ebollizione: 67…68 °C/16mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102145
CAS Number: 75091-99-5
UN: 1224
ADR: 3,III