Stampa…
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7668M-1G PC7668M-5G
APOSPC7668M-1GEA 101 EUR
APOSPC7668M-1G APOSPC7668M-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formula: C₇H₉F₃O
Peso molecolare: 166,14 g/mol
Punto di ebollizione: 177…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034662
CAS Number: 585-36-4