Stampa…
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7668L-1G PC7668L-5G PC7668L-25G
APOSPC7668L-1GEA 0 EUR
APOSPC7668L-1G APOSPC7668L-5G APOSPC7668L-25G
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formula: C₇H₉F₃O
Peso molecolare: 166,14 g/mol
Punto di ebollizione: 71…73 °C/12mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102125
CAS Number: 56734-74-8
UN: 1224
ADR: 3,III