Stampa…
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7668G-1G PC7668G-5G
APOSPC7668G-1GEA 72.5 EUR
APOSPC7668G-1G APOSPC7668G-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Formula: C₇H₁₁F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102143
CAS Number: 454-63-7