4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₁F₃O₂ Punto di fusione: 71…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00220049 CAS Number: 95233-30-0 |