3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₅F₃O₂ Punto di ebollizione: 158…163 °C Punto di fusione: 28…30 °C Densità: 1,318 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014374 CAS Number: 69056-67-3 UN: 3261 ADR: 8,III |