Stampa…
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7666-1G PC7666-100MG
APOSPC7666-1GEA 116 EUR
APOSPC7666-1G APOSPC7666-100MG
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₅ClF₃N₃O₂S
Punto di fusione: 87…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689729
CAS Number: 1006441-36-6
UN: 3261
ADR: 8,III