Stampa…
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
PC7664-100G PC7664-25G PC7664-500G
APOSPC7664-100GEA 74.2 EUR
APOSPC7664-100G APOSPC7664-25G APOSPC7664-500G
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
Peso molecolare: 216,16 g/mol
Punto di fusione: 230…234 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002696
CAS Number: 16642-92-5