3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇F₃O₂ Punto di fusione: 132…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004393 CAS Number: 779-89-5 |