Stampa…
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]imidazolidin-2-one
PC7661-1G PC7661-5G
APOSPC7661-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7661-1G APOSPC7661-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formula: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Peso molecolare: 246,19 g/mol
Punto di fusione: 145…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689725
CAS Number: 162748-20-1