Stampa…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7657-100G PC7657-25G PC7657-5G
APOSPC7657-100GEA 369 EUR
APOSPC7657-100G APOSPC7657-25G APOSPC7657-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃N
Peso molecolare: 226 g/mol
Punto di ebollizione: 78…79 °C/14mmHg
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153087
CAS Number: 189278-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III