Stampa…
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7656-100G PC7656-25G PC7656-500G
APOSPC7656-100GEA 0 EUR
APOSPC7656-100G APOSPC7656-25G APOSPC7656-500G
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Formula: C₁₁H₁₁FO₃
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00667222
CAS Number: 149437-76-3