Stampa…
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7654-1G PC7654-250MG
APOSPC7654-1GEA 109 EUR
APOSPC7654-1G APOSPC7654-250MG
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083543
CAS Number: 226717-83-5
UN: 3265
ADR: 8,II