3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₇F₃O₂ Punto di ebollizione: 91 °C/25mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039533 CAS Number: 348-75-4 UN: 3265 ADR: 8,III |