Stampa…
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7649-1G PC7649-5G
APOSPC7649-1GEA 125 EUR
APOSPC7649-1G APOSPC7649-5G
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Formula: C₁₂H₈FIO
Punto di fusione: 45…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368761
CAS Number: 886762-45-4