Stampa…
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7648-1G PC7648-5G
APOSPC7648-1GEA 39.4 EUR
APOSPC7648-1G APOSPC7648-5G
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline
Formula: C₆H₃BrClF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143495
CAS Number: 201849-12-9