Stampa…
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC7647-1G PC7647-5G
APOSPC7647-1GEA 68.4 EUR
APOSPC7647-1G APOSPC7647-5G
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formula: C₇H₇F₃N₂
Peso molecolare: 176,14 g/mol
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689790
CAS Number: 937602-15-8