Stampa…
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-4-fluorobenzoate
PC7646-1G PC7646-25G PC7646-5G
APOSPC7646-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7646-1G APOSPC7646-25G APOSPC7646-5G
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 99%
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Formula: C₈H₈FNO₂
Punto di fusione: 66…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08689743
CAS Number: 369-26-6