Stampa…
5-Fluoro-2-methylindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7645-5G PC7645-1G
APOSPC7645-5GEA 16.1 EUR
APOSPC7645-5G APOSPC7645-1G
5-Fluoro-2-methylindole 97%
5-Fluoro-2-methylindole
Formula: C9H8FN
Peso molecolare: 149,17 g/mol
Punto di ebollizione: 112…120 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 97…101 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093649
CAS Number: 399-72-4