Stampa…
Perfluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7644-5G PC7644-1G
APOSPC7644-5GEA 190 EUR
APOSPC7644-5G APOSPC7644-1G
Perfluoroacetophenone
Perfluoroacetophenone
Formula: C₈F₈O
Punto di ebollizione: 130…131 °C
Densità: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216596
CAS Number: 652-22-2
UN: 1993
ADR: 3,III