Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7643-25G PC7643-5G PC7643-100G
APOSPC7643-25GEA 46.4 EUR
APOSPC7643-25G APOSPC7643-5G APOSPC7643-100G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene 99%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Punto di fusione: 59…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039299
CAS Number: 224185-19-7