Stampa…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7633G-25G PC7633G-5G
APOSPC7633G-25GEA 37.7 EUR
APOSPC7633G-25G APOSPC7633G-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Formula: C₈H₆ClF₃
Punto di ebollizione: 68 °C/12mmHg
Punto di fusione: 19 °C
Densità: 1,315 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040772
CAS Number: 939-99-1
UN: 3265
ADR: 8,II