Stampa…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7633F-25G PC7633F-100G PC7633F-500G
APOSPC7633F-25GEA 26.3 EUR
APOSPC7633F-25G APOSPC7633F-100G APOSPC7633F-500G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Derivitising agent for detection of ethyleneurea by electron-capture G.C.
Formula: C₈H₆ClF₃
Peso molecolare: 194,58 g/mol
Punto di ebollizione: 68…70 °C/12mmHg
Densità: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000908
CAS Number: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II