Stampa…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-2-(trifluormethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
PC7633E-100G PC7633E-25G PC7633E-5G
APOSPC7633E-100GEA 147 EUR
APOSPC7633E-100G APOSPC7633E-25G APOSPC7633E-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene 97%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Formula: C₈H₆ClF₃
Peso molecolare: 194,58 g/mol
Punto di ebollizione: 67…68 °C/12mmHg
Densità: 1,337 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009920
CAS Number: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
UN: 3265
ADR: 8,III