Stampa…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
PC7633-100G PC7633-25G PC7633-5G
APOSPC7633-100GEA 109 EUR
APOSPC7633-100G APOSPC7633-25G APOSPC7633-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Formula: C₈H₆BrF₃
Punto di ebollizione: 65…66 °C/5mmHg
Punto di fusione: 30…31 °C
Densità: 1,546 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000403
CAS Number: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8,II