Stampa…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7632-100G PC7632-250G PC7632-25G
APOSPC7632-100GEA 121 EUR
APOSPC7632-100G APOSPC7632-250G APOSPC7632-25G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene 97%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Formula: C₈H₆BrF₃
Peso molecolare: 239,03 g/mol
Punto di ebollizione: 69 °C/4mmHg
Densità: 1,565 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000395
CAS Number: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
UN: 3265
ADR: 8,II