Stampa…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7631-100G PC7631-25G PC7631-5G
APOSPC7631-100GEA 98.6 EUR
APOSPC7631-100G APOSPC7631-25G APOSPC7631-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Formula: C₈H₆BrF₃
Punto di ebollizione: 70…72 °C/7mmHg
Punto di fusione: 27…30 °C
Densità: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013558
CAS Number: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN: 3261
ADR: 8,II