Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7629-100G PC7629-25G PC7629-5G
APOSPC7629-100GEA 161 EUR
APOSPC7629-100G APOSPC7629-25G APOSPC7629-5G
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃N
Punto di ebollizione: 93…97 °C/28mmHg
Densità: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008117
CAS Number: 2740-83-2
UN: 2735
ADR: 8,III