Stampa…
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC7628-100G PC7628-25G PC7628-5G
APOSPC7628-100GEA 259 EUR
APOSPC7628-100G APOSPC7628-25G APOSPC7628-5G
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃N
Peso molecolare: 175,15 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C/64mmHg
Densità: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010297
CAS Number: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8,III