Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7627-25G PC7627-5G PC7627-1G
APOSPC7627-25GEA 94.5 EUR
APOSPC7627-25G APOSPC7627-5G APOSPC7627-1G
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 96%
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃O
Punto di ebollizione: 78…80 °C/4mmHg
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004661
CAS Number: 349-95-1
EINECS: 206-494-6