Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7626-100G PC7626-25G PC7626-5G
APOSPC7626-100GEA 64 EUR
APOSPC7626-100G APOSPC7626-25G APOSPC7626-5G
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃O
Punto di ebollizione: 79…80 °C/3mmHg
Densità: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004645
CAS Number: 349-75-7
EINECS: 206-489-9