Stampa…
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7624-1G PC7624-250MG PC7624-5G
APOSPC7624-1GEA 39.3 EUR
APOSPC7624-1G APOSPC7624-250MG APOSPC7624-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄NO₃F
Punto di fusione: 57…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00968940
CAS Number: 160538-51-2