Stampa…
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Ethoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, N-BOC protected
PC7623-1G PC7623-500MG PC7623-5G
APOSPC7623-1GEA 259 EUR
APOSPC7623-1G APOSPC7623-500MG APOSPC7623-5G
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₅F₃N₂O₄
Peso molecolare: 308.26 g/mol
Punto di fusione: 107…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689692
CAS Number: 1006492-02-9