Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
PC7621-1G
PC7621-5G
APOSPC7621-1GEA
193
EUR
APOSPC7621-1G
APOSPC7621-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formula:
C₇H₇F₃N₂O₂ Peso molecolare: 208,14 g/mol Punto di fusione: 142…144 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052083 CAS Number: 155377-19-8 |