Stampa…
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7619-1G PC7619-5G PC7619-250MG
APOSPC7619-1GEA 186 EUR
APOSPC7619-1G APOSPC7619-5G APOSPC7619-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689758
CAS Number: 937601-82-6