Stampa…
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7617-25G PC7617-1G
APOSPC7617-25GEA 168 EUR
APOSPC7617-25G APOSPC7617-1G
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Formula: C₆H₆F₈O₄
Punto di ebollizione: 103 °C/1,3mmHg
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094435
CAS Number: 129301-42-4