2,4-Difluoro-5-methoxyaniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7611-1G
PC7611-500MG
PC7611-5G
APOSPC7611-1GEA
346
EUR
APOSPC7611-1G
APOSPC7611-500MG
APOSPC7611-5G
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline 99%
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline
Formula:
C₇H₇NOF₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08689699 CAS Number: 98446-51-6 |