Stampa…
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC7610-100G PC7610-25G
APOSPC7610-100GEA 61.1 EUR
APOSPC7610-100G APOSPC7610-25G
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃O
Peso molecolare: 208,57 g/mol
Punto di ebollizione: 188…190 °C
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000694
CAS Number: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8,II