Stampa…
2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7608-1G PC7608-250MG
APOSPC7608-1GEA 495 EUR
APOSPC7608-1G APOSPC7608-250MG
2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236584
CAS Number: 203303-05-3