Stampa…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7604-25G PC7604-5G PC7604-1G
APOSPC7604-25GEA 174 EUR
APOSPC7604-25G APOSPC7604-5G APOSPC7604-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₃NO₄S
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013456
CAS Number: 837-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II