Stampa…
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC7600-100G PC7600-25G PC7600-500G
APOSPC7600-100GEA 52.4 EUR
APOSPC7600-100G APOSPC7600-25G APOSPC7600-500G
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃O
Peso molecolare: 208,57 g/mol
Punto di ebollizione: 184…186 °C
Densità: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000680
CAS Number: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8,II