Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7599-1G PC7599-5G
APOSPC7599-1GEA 33.5 EUR
APOSPC7599-1G APOSPC7599-5G
4-Bromo-2-fluorobenzamide
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅BrFNO
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094432
CAS Number: 292621-45-5