Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7598-250MG PC7598-25G PC7598-5G
APOSPC7598-250MGEA 43.7 EUR
APOSPC7598-250MG APOSPC7598-25G APOSPC7598-5G
3-Bromo-4-fluorobenzamide
3-Bromo-4-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅BrFNO
Peso molecolare: 218,0200 g/mol
Punto di fusione: 126…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094431
CAS Number: 455-85-6